Orders LinkContactUsLinkComponent
Redox standards
300 mV standard, 500 mL
Katalog # JENW90238-50
Leverandør:   Cole-Parmer
Redox standards
Katalog # JENW90238-50
Leverandør:  Cole-Parmer
CAS nummer:  
Redox standards
300 mV standard, 500 mL
CAS nummer:  
Price
4.550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    500 mL
  • Beskrivelse:
    300 mV standard
Specifikationer