Orders LinkContactUsLinkComponent
Specialty trolleys
Specialty trolleys
Basic trolley 2, 800×715×1650 mm
Katalog # SOVEC74007102
Leverandør:   TRESTON
Specialty trolleys
Katalog # SOVEC74007102
Leverandør:  TRESTON
Specialty trolleys
Specialty trolleys
Basic trolley 2, 800×715×1650 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The specialty trolleys can be equipped with shelves, tops and other accessories to fit any required application such as parts transportation or tool storage.
  • Four swivel castors (two with brakes) of Ø 150 mm
  • Load capacity: 349 kg
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Basic trolley 2
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    800×715×1650 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Waste basket
    Waste basket
    SOVE839159-00
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Waste basket holder
    Waste basket holder
    SOVE835773-35
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Wash basket L-300, W×D×H 380×302×110 mm, weight 20 kg
    Wash basket L-300, W×D×H 380×302×110 mm, weight 20 kg
    SOVE839116-51
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Shelf, HDPE coated, W×D×H 720×560×32 mm, weight 150 kg
    Shelf, HDPE coated, W×D×H 720×560×32 mm, weight 150 kg
    SOVE852684-41
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Extendable shelf with brackets, W×D×H 720×580×33 mm, weight 50 kg
    Extendable shelf with brackets, W×D×H 720×580×33 mm, weight 50 kg
    SOVE852687-35
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Shelf with rubber mat, W×D×H 720×560×32 mm, weight 150 kg
    Shelf with rubber mat, W×D×H 720×560×32 mm, weight 150 kg
    SOVE852720-41
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottom shelf with rubber mat, W×D×H 720×560×32 mm, weight 150 kg
    Bottom shelf with rubber mat, W×D×H 720×560×32 mm, weight 150 kg
    SOVE852719-41
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Paper roll holder, 240 mm wide, Ø 230 mm
    Paper roll holder, 240 mm wide, Ø 230 mm
    SOVE860310-35