Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 20, 75 mm, 0,90 mm, gul
Katalog # BRAU4509757-13
Leverandør:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Katalog # BRAU4509757-13
Leverandør:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 20, 75 mm, 0,90 mm, gul
Price
1.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Farvekode:
    gul
  • Ø:
    0,90 mm
  • Måler:
    20
  • Beskrivelse:
    Spinocan®-nål
  • Længde:
    75 mm
  • Seq:
    005