Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 18, 75 mm, 1,30 mm, lyserød
Katalog # BRAU4501373-13
Leverandør: B. Braun
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Farvekode:lyserød
- Ø:1,30 mm
- Måler:18
- Beskrivelse:Spinocan®-nål
- Længde:75 mm
- Seq:001