Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 19, 88 mm, 1,10 mm, beige
Katalog # BRAU4501195-13
Leverandør:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Katalog # BRAU4501195-13
Leverandør:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 19, 88 mm, 1,10 mm, beige
Price
1.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Farvekode:
    beige
  • Ø:
    1,10 mm
  • Måler:
    19
  • Beskrivelse:
    Spinocan®-nål
  • Længde:
    88 mm
  • Seq:
    004