Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 25, 88 mm, 0,50 mm, orange
Katalog # BRAU4505905-01
Leverandør: B. Braun
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Farvekode:orange
- Ø:0,50 mm
- Måler:25
- Beskrivelse:Spinocan®-nål
- Længde:88 mm
- Seq:010