Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 22, 75 mm, 0,70 mm, sort
Katalog # BRAU4507754-13
Leverandør: B. Braun
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Farvekode:sort
- Ø:0,70 mm
- Måler:22
- Beskrivelse:Spinocan®-nål
- Længde:75 mm
- Seq:007