Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 26, 88 mm, 0,45 mm, brun
  BRAU4502906-01
 :   B. Braun
Needles, Spinocan®
  BRAU4502906-01
 :  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 26, 88 mm, 0,45 mm, brun
1.190,00 kr
1 * 25 Items
  • Farvekode:
    brun
  • Ø:
    0,45 mm
  • Måler:
    26
  • Beskrivelse:
    Spinocan®-nål
  • Længde:
    88 mm
  • Seq:
    011