Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 27, 88 mm, 0,40 mm, grå
  BRAU4503902-01
 :   B. Braun
Needles, Spinocan®
  BRAU4503902-01
 :  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-nål, 27, 88 mm, 0,40 mm, grå
1.190,00 kr
1 * 25 Items
  • Farvekode:
    grå
  • Ø:
    0,40 mm
  • Måler:
    27
  • Beskrivelse:
    Spinocan®-nål
  • Længde:
    88 mm
  • Seq:
    012