Racks for tubes, single use
13 mm, 100 (10×10), PS, 160×170×25 mm
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
Polystyrene, flexible, white
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Hul Ø:13 mm
- Ant. huller:100 (10×10)
- Materiale:PS
- Seq:01
- B×D×H:160×170×25 mm