Racks for tubes, single use
16 mm, 120 (10×12), PS, 200×240×30 mm
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
Polystyrene, flexible, white
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Hul Ø:16 mm
- Ant. huller:120 (10×12)
- Materiale:PS
- Seq:02
- B×D×H:200×240×30 mm