Orders LinkContactUsLinkComponent
Intravenøst kateter, Surflo®
Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 24, gul, ETFE, 0,67×19 mm
Catalog # TERUSR-OX2419C1
Supplier:   TERUMO
Intravenøst kateter, Surflo®
Catalog # TERUSR-OX2419C1
Supplier:  TERUMO
Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 24, gul, ETFE, 0,67×19 mm
Price
589,00 kr
Log in for availability
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Dette IV-kateter findes i tre typer: Lige (EFTE), vinger (FEP) og vinger og injektionsport (FEP).
  • Dets kateterspids er helt tilspidset for at sikre en smidig overgang fra nål til kateter
  • Da materialet er stærkere end andre materialer, er der mindre sandsynlighed for spaltede spidser og peelback
  • For næsten hver måler fås en obturator i samme farve som kateteret
  • Obturatoren forhindrer thrombedannelse i lumen i kateteret, når infusionen afbrydes
Specifications
  • Ø×L:
    0,67×19 mm
  • Måler:
    G 24
  • Farve:
    gul
  • Beskrivelse:
    Straight cannulae
  • Materiale:
    ETFE
  • Seq:
    03