Orders LinkContactUsLinkComponent
Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 20, lyserød, ETFE, 1,10×32 mm
  TERUSR-OX2032C1
 :   TERUMO
Intravenøst kateter, Surflo®
  TERUSR-OX2032C1
 :  TERUMO
Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 20, lyserød, ETFE, 1,10×32 mm
589,00 kr
1 * 50 Items
Dette IV-kateter findes i tre typer: Lige (EFTE), vinger (FEP) og vinger og injektionsport (FEP).
  • Dets kateterspids er helt tilspidset for at sikre en smidig overgang fra nål til kateter
  • Da materialet er stærkere end andre materialer, er der mindre sandsynlighed for spaltede spidser og peelback
  • For næsten hver måler fås en obturator i samme farve som kateteret
  • Obturatoren forhindrer thrombedannelse i lumen i kateteret, når infusionen afbrydes
  • Ø×L:
    1,10×32 mm
  • Måler:
    G 20
  • Farve:
    lyserød
  • Beskrivelse:
    Straight cannulae
  • Materiale:
    ETFE
  • Seq:
    11