Orders LinkContactUsLinkComponent
Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 18, grøn, ETFE, 32 mm, 1,30×32 mm
Katalog # TERUSR-OX1832C1
Leverandør:   TERUMO
Intravenøst kateter, Surflo®
Katalog # TERUSR-OX1832C1
Leverandør:  TERUMO
Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 18, grøn, ETFE, 32 mm, 1,30×32 mm
Price
589,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Dette IV-kateter findes i tre typer: Lige (EFTE), vinger (FEP) og vinger og injektionsport (FEP).
  • Dets kateterspids er helt tilspidset for at sikre en smidig overgang fra nål til kateter
  • Da materialet er stærkere end andre materialer, er der mindre sandsynlighed for spaltede spidser og peelback
  • For næsten hver måler fås en obturator i samme farve som kateteret
  • Obturatoren forhindrer thrombedannelse i lumen i kateteret, når infusionen afbrydes
Specifikationer
  • Ø×L:
    1,30×32 mm
  • Måler:
    G 18
  • Farve:
    grøn
  • Beskrivelse:
    Straight cannulae
  • Længde:
    32 mm
  • Materiale:
    ETFE
  • Seq:
    17