Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, mini
Funnels, mini
udløb Ø 6 mm, 50 mm, 27 mm
Katalog # BOCH8856
Leverandør:   BOCHEM
Funnels, mini
Katalog # BOCH8856
Leverandør:  BOCHEM
Funnels, mini
Funnels, mini
udløb Ø 6 mm, 50 mm, 27 mm
Price
41,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    27 mm
  • Beskrivelse:
    udløb Ø 6 mm
  • Længde:
    50 mm