Orders LinkContactUsLinkComponent
Diethyl pyrocarbonat
Bottle, 5 g
  RC-041
Diethyl pyrocarbonat
  RC-041
 :  1609-47-8
Diethyl pyrocarbonat
Bottle, 5 g
 :  1609-47-8
455,00 kr
1 * 5 g
 :  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  •  :1609-47-8
  •  :O(COOC₂H₅)₂
  •  :MFCD00009106
  •  :162.14 g/mol
  •  :13,08088
  •  :93 °C (1013 hPa)
  •  :1,123 g/cm³ (20 °C)
  •  :69 °C
  •  :Køleskab
  •  :216-542-8
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    5 g