Orders LinkContactUsLinkComponent
Ampicillin, natriumsalt
Ampicillin, natriumsalt
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # RC-021
Sundhed
Leverandør:   G-Biosciences
Ampicillin, natriumsalt
Katalog # RC-021
Leverandør:  G-Biosciences
CAS nummer:  69-52-3
Ampicillin, natriumsalt
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  69-52-3
Price
4.130,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
  • CAS nummer:69-52-3
  • Formel:C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
  • MDL nummer:MFCD00064313
  • Molecular Weight:371.39 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-708-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer