Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettespidser
Pipettespidser
Standard, 0,5 - 200 µl, +, 51 mm, gul, Refill pack, 15 trays, 96 i hvert
Katalog # 732-1559
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Pipettespidser
Katalog # 732-1559
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Pipettespidser
Pipettespidser
Standard, 0,5 - 200 µl, +, 51 mm, gul, Refill pack, 15 trays, 96 i hvert
Price
953,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.440 Items
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
  • Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
  • Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
  • Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Bestillingsoplysninger: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Advarsel: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifikationer
  • Farvekode:
    gul
  • Pakket:
    Refill pack, 15 trays, 96 i hvert
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    0,5 - 200 µl
  • Længde:
    51 mm
  • Seq:
    11
  • Spidstype:
    Standard
  • Cat. No.:
    732-1559
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning