Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettespidser
Standard, 0,5 - 200 µl, -, 51 mm, gul, Refill-tårn, 10 racks, 96 i hvert
  732-1558
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Sartorius
Pipettespidser
  732-1558
 :  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Pipettespidser
Pipettespidser
Standard, 0,5 - 200 µl, -, 51 mm, gul, Refill-tårn, 10 racks, 96 i hvert
538,00 kr
1 * 960 Items
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
  • Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
  • Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
  • Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
 : Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
 : Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
  • Farvekode:
    gul
  • Pakket:
    Refill-tårn, 10 racks, 96 i hvert
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    0,5 - 200 µl
  • Længde:
    51 mm
  • Seq:
    11
  • Spidstype:
    Standard
  • Cat. No.:
    732-1558
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning