Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettespidser
Pipettespidser
Standard, 0,5 - 200 µl, +, 51 mm, gul, 10 racks, 96 i hvert
Catalog # 732-1557
   Lav fremstillingspåvirkning
Supplier:   Sartorius
Pipettespidser
Catalog # 732-1557
Supplier:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Pipettespidser
Pipettespidser
Standard, 0,5 - 200 µl, +, 51 mm, gul, 10 racks, 96 i hvert
Price
809,00 kr
Log in for availability
1 * 960 Items
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
  • Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
  • Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
  • Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Ordering information: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Caution: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifications
  • Farvekode:
    gul
  • Pakket:
    10 racks, 96 i hvert
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    0,5 - 200 µl
  • Længde:
    51 mm
  • Seq:
    10
  • Spidstype:
    Standard
  • Cat. No.:
    732-1557
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning