Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
Rulleflasker, TufRol™, glat overflade, med skruelåg uden ventilering, der er nem at sætte på og tage af, 850 cm², 2 pr. pakke, 20 pr. kasse
Catalog # 392-0336
   Lav fremstillingspåvirkning
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
Catalog # 392-0336
   Lav fremstillingspåvirkning
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
Rulleflasker, TufRol™, glat overflade, med skruelåg uden ventilering, der er nem at sætte på og tage af, 850 cm², 2 pr. pakke, 20 pr. kasse
Price
1.570,00 kr
Log in for availability
1 * 20 Items
Product Details & Documents
PS, sterile.
  • One-piece seamless design reduces possibility of leaking through a seam
  • Shallow and deep indents allow for excellent manual and automated handling
  • Proprietary manufacturing process allows for greater impact resistance
  • Vertical expanded surfaces version facilitates emptying and reduces retention of product
Nunc™ TufRol™ have been developed for applications such as the industrial scale production of vaccines, monoclonal antibodies and biotherapeutics, where reliability and reproducibility are essential.
Caution: Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
  • Dyrkningsareal:
    850 cm²
  • Pakket:
    2 pr. pakke, 20 pr. kasse
  • Beskrivelse:
    Rulleflasker, TufRol™, glat overflade, med skruelåg uden ventilering, der er nem at sætte på og tage af
  • Cat. No.:
    392-0336
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 392-0326
    Vented caps for TufRol™ roller bottles, HDPE, sterile
    Log in for availability
    1 * 500 Items - 4.110,00 kr