Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettespidser
Pipettespidser
Standard, 0,1 - 10 µl, -, 31,5 mm, grå, Pose
Katalog # 613-0678
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Pipettespidser
Katalog # 613-0678
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Pipettespidser
Pipettespidser
Standard, 0,1 - 10 µl, -, 31,5 mm, grå, Pose
Price
357,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
  • Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
  • Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
  • Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
 : Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
 : Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifikationer
  • Farvekode:
    grå
  • Pakket:
    Pose
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    0,1 - 10 µl
  • Længde:
    31,5 mm
  • Seq:
    01
  • Spidstype:
    Standard
  • Cat. No.:
    613-0678
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning