Faecal containers with screw cap
25 ml, with label, without spoon, sterile, PP, 25 mm, 80 mm
Katalog # LPIT109448
Leverandør: LP ITALIANA
Gå til:
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
With or without spoon and label.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Udv.Ø:25 mm
- Model:with label, without spoon, sterile
- Kapacitet:25 ml
- Højde:80 mm
- Materiale:PP