Orders LinkContactUsLinkComponent
Petri Dishes
Petri Dishes
Without vents, 120 mm, 14 mm, Aseptisk, 32×10/bag
Katalog # ANICP120N000
Leverandør:   Anicrin
Petri Dishes
Katalog # ANICP120N000
Leverandør:  Anicrin
Petri Dishes
Petri Dishes
Without vents, 120 mm, 14 mm, Aseptisk, 32×10/bag
Price
2.030,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 320 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    120 mm
  • Pakket:
    32×10/bag
  • Sterilitet:
    Aseptisk
  • Version:
    Without vents
  • Højde:
    14 mm
  • Seq:
    12