Orders LinkContactUsLinkComponent
Petri Dishes
With 3 vents, 60 mm, 8 mm, Aseptisk, 50×10/bag
  ANIC05.80.18PADV
 :   Anicrin
Petri Dishes
  ANIC05.80.18PADV
 :  Anicrin
Petri Dishes
Petri Dishes
With 3 vents, 60 mm, 8 mm, Aseptisk, 50×10/bag
863,00 kr
1 * 500 Items
  • Ø:
    60 mm
  • Pakket:
    50×10/bag
  • Sterilitet:
    Aseptisk
  • Version:
    With 3 vents
  • Højde:
    8 mm
  • Seq:
    3