Orders LinkContactUsLinkComponent
Cotton swabs
Medium swabs, Wood/cotton, 10 mm, 35 mm, -
Katalog # HERE1030818
Leverandør:   HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Katalog # HERE1030818
Leverandør:  HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Cotton swabs
Medium swabs, Wood/cotton, 10 mm, 35 mm, -
Price
559,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents
Single cotton bud cotton swabs.
Specifikationer
  • Ø:
    10 mm
  • Steril:
    -
  • Beskrivelse:
    Medium swabs
  • Længde:
    35 mm
  • Seq:
    09
  • Skaft/hoved:
    Wood/cotton
  • Håndtagsbredde:
    3,0 mm
  • Cat. No.:
    HERE1030818
  • Håndtagslængde:
    200 mm
  • Model:
    HERE1030818