Orders LinkContactUsLinkComponent
Cup samplers
Cup samplers
Kopprøvetager, Jumbo, Rustfrit stål 316, 500 ml, 1500 mm, 80 mm
Katalog # SAMP5030J-1500
Leverandør:   Sampling Systems
Cup samplers
Katalog # SAMP5030J-1500
Leverandør:  Sampling Systems
Cup samplers
Cup samplers
Kopprøvetager, Jumbo, Rustfrit stål 316, 500 ml, 1500 mm, 80 mm
Price
9.170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Specifikationer
  • Ø:
    80 mm
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Beskrivelse:
    Kopprøvetager, Jumbo
  • Længde:
    1500 mm
  • Materiale:
    Rustfrit stål 316
  • Seq:
    05
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    1600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    1100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr