Poleringsklude, KIMTECH PREP*
hvid, 600×390 mm, In bucket, 1 roll of 300 sheets
Katalog # 115-1537
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Gå til:
Product Details & Documents
KIMTECH PREP* poleringsservietter er ideelle spunlace-produkter til tørpolering af glas og andre materialer. De er også velegnede til applikationer før og efter påføring af maling.
- Stor rulle med centrefeed, i dispenserspand
- Blød og stor – ingen ridser
Specifikationer
- Pakket:In bucket, 1 roll of 300 sheets
- Farve:hvid
- L×B:600×390 mm