Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 1000 - 1050 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Katalog # AMARH827146
Leverandør:   Amarell
Hydrometers
Katalog # AMARH827146
Leverandør:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 1000 - 1050 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Price
538,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Hydrometer
  • Længde:
    330 mm
  • Seq:
    09
  • Inddeling:
    0,5 kg/m³
  • Område:
    1000 - 1050 kg/m³