Orders LinkContactUsLinkComponent
Jern, powder
Jern, powder
Glass bottle for solids, 1.000 g
Katalog # A10411.0B
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Jern, powder
Katalog # A10411.0B
CAS nummer:  7439-89-6
Jern, powder
Jern, powder
Glass bottle for solids, 1.000 g
CAS nummer:  7439-89-6
Price
kr815.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7439-89-6
  • Formel:Fe
  • MDL nummer:MFCD00010999
  • Molecular Weight:55.85 g/mol
  • Kogende Pt:3000 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1536 °C
  • Tæthed:7,86 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-096-4
  • FN:3089
  • ADR:4.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1.000 g
Specifikationer