Sprøjter til autosamplere
Fixed straight needle **, 23, 10 µl, 42 mm, 0,63 mm, Side hole/dome, 10F-AG-4.2/0.63H
Katalog # 568-0345
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Gå til:
Product Details & Documents
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:0,63 mm
- Måler:23
- Model:10F-AG-4.2/0.63H
- Spidstype:Side hole/dome
- Volumen:10 µl
- Beskrivelse:Fixed straight needle **
- Længde:42 mm
- Seq:15