Orders LinkContactUsLinkComponent
Fordamperkolber
Fordamperkolber
25 ml, 14/23 NS
Catalog # LENZ03041422
Supplier:   Lenz Laborglas
Fordamperkolber
Catalog # LENZ03041422
Supplier:  Lenz Laborglas
Fordamperkolber
Fordamperkolber
25 ml, 14/23 NS
Price
153,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagt.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Med NS 29/32, pæreformet, centreret hals, tykvægget. Egnet til alle standard-rotationsfordampere. Med hvidt skrivefelt.
Documents
Certificates
Search by Lot Number
Specifications
  • Kappestr.:
    14/23 NS
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Seq:
    03