Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Flex, stole
Flex lab standing rest, 510 - 780 mm, Glides
Katalog # 132-0748
   Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Flex, stole
Katalog # 132-0748
Leverandør:  VWR Collection
   Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø
VWR® Flex, stole
VWR® Flex, stole
Flex lab standing rest, 510 - 780 mm, Glides
Price
1.510,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Flex er den innovative løsning til siddende og stående arbejdspladser. Flex kan således bruges både som skammel og som ståplads. Den er let, ukompliceret og nem at bruge. Flex tilpasser sig brugeren og arbejdspladssituationen.
  • Ergonomisk, blødt og behageligt sæde med rygstøtte
  • Kan drejes 360° for maksimal bevægelsesfrihed
  • Ekstra stort sædehøjdejusteringsområde med gasløft
  • SoftTouch PU-skum, nem at rengøre og desinficere
  • Poleret 5-stjernet aluminiumsfod
Glidere: Gliderne er lavet af slidstærk plast og har et stort overfladeareal, der giver en høj grad af stabilitet.
Hjul: Dobbelthjulede hjul med belastningsfølsomme bremser skal være passende til gulvet. Alle stole leveres som standard med bløde hjul til hårde gulve.
Stop&Go-teknologi: Af sikkerhedsmæssige årsager må stole, hvis sæde er mere end 650 mm højt, ikke være bevægelige under brug. Med innovative Stop&Go-hjul er disse stole kun mobile, når ingen sidder på dem.
Garanti: 10 års langtidsgaranti, gratis forsendelse af reservedele i hele gyldighedsperioden.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Flex lab standing rest
  • Højde:
    510 - 780 mm
  • Størrelse:
    Glides
  • Cat. No.:
    132-0748
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
  • Environmentally Preferable:
    Bæredygtige materialer|Lav fremstillingspåvirkning|Sikrere sundhed for mennesker og miljø