Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
13 ml, 16,5×98 mm, uden cap
Katalog # 525-1005
Leverandør:   Brand
Centrifugerør
Katalog # 525-1005
Leverandør:  Brand
Centrifugerør
Centrifugerør
13 ml, 16,5×98 mm, uden cap
Price
572,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
AR® glass, conical bottom, beaded rim (except 525-0500 cone-pointed bottom, rimless).
  • Tåler belastninger op til 3000×g
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    16,5×98 mm
  • Kapacitet:
    13 ml
  • Seq:
    05