Skruelåg, Nalgene®
Replacement closure, 120 mm, hvid, PP
Katalog # NALG712155-1200
Gå til:
Discontinued
Product Details & Documents
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
Specifikationer
- Cap størrelse:120 mm
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:42