Professional Batteries
Lithium batteries, Micro AAA, 1,5 V, 1100 mAh, 10,5×44,5 mm
Katalog # VART6103301402
Leverandør: VARTA GERAETEBATTERIE
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Model:Micro AAA
- Spænding:1,5 V
- Kapacitet:1100 mAh
- Beskrivelse:Lithium batteries
- Seq:1
- Diameter×H:10,5×44,5 mm