Pipette tips
Gilson-type, 200 - 1000 µl, Transparent, Bulk, 500 stk./pose
Katalog # LPIT152146
Leverandør: LP ITALIANA
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Pakket:Bulk, 500 stk./pose
- Volumen:200 - 1000 µl
- Spidstype:Gilson-type
- Spits farge:Transparent