Orders LinkContactUsLinkComponent
Coloured cap inserts
Coloured cap inserts
gul
Katalog # 525-0501
Leverandør:   Brand
Coloured cap inserts
Katalog # 525-0501
Leverandør:  Brand
Coloured cap inserts
Coloured cap inserts
gul
Price
194,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents
PP.
  • Til identifikation
  • Til mikrorør af typen 211-3201 til 211-3205 og 211-3211 til 211-3215
  • Applications: −196 °C to +121 °C
Specifikationer
  • Farve:
    gul
  • Seq:
    05