Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativstænger
12 mm, 450 mm
Katalog # 241-0381
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Stativstænger
Katalog # 241-0381
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Stativstænger
Stativstænger
12 mm, 450 mm
Price
117,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål.
  • Robust, meget stabil
  • God kemisk resistens
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Længde:
    450 mm
  • Seq:
    10