Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Kloridmåler, model 926

Kloridmåler, model 926

Chloridanalysator, model 926S med RS232-interface
Katalog # 661-0130
Kloridmåler, model 926
Katalog # 661-0130
Kloridmåler, model 926
Kloridmåler, model 926

Chloridanalysator, model 926S med RS232-interface

Price
54.790,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Overalt i fødevareindustrien (mejeriprodukter, frosne varer, saltet kød, drikkevarer . osv.) såvel som i kliniske situationer er der behov for at foretage målinger af saltkoncentrationen (natriumklorid).

  • Ergonomisk design, nem at anvende og vedligeholde
  • Måler hurtigt og nøjagtigt indholdet af klorid og salt
  • Den kolorimetriske tekniks følsomhed gør det muligt at registrere målinger i ppm

Model 926 er ideel til undersøgelse af afsaltningssystemer eller til kvalitetsovervågning af produkter, der fremstilles automatisk.
Model 926S bruges til klorid målinger i biologiske prøver og er kalibreret i mmol/l. Den kan især anvendes til den sidste bekræftelse af cystic fibrosis ved analyse af sved prøver.

Der findes også analysemetoder og applikationer til lægemiddelindustrien, cementproduktion, samt til foto- og veterinærprodukter: Kontakt os for yderligere oplysninger.

Bestillingsoplysninger: Leveres komplet med 3× sølvanoder, 3× sølvelektroder, 2×14 ml målebægre, omrører, 25 g elektrodepolermiddel, 100 ml 200 mg/l chloridopløsning og 500 ml bufferopløsning.

Leveringsinformation: Leveres komplet med 3× sølvanoder, 3× sølvelektroder, 2×14 ml målebægre, omrører, 25 g elektrodepolermiddel, 100 ml 200 mg/l chloridopløsning og 500 ml bufferopløsning. Softwaren (kompatibel med Windows XP eller nyere) skal bestilles separat.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Chloridanalysator, model 926S med RS232-interface
  • Cat. No.:
    661-0130
  • Strømforsyning:
    Netadapterindgang 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0,6 A
    Netadapterudgang: 12 V, 1,25 A
  • Vægt:
    1,9 kg
  • Model:
    926S
  • W×D×H:
    200×250×315 mm
  • Måletid:
    36 sek. for en 100 mmol/l chloridprøve
  • Reproducerbarhed:
    Værdierne for fire konsekutive titreringer af en nominel 100 mol/l opløsning vil være inden for 3 mg/l af den gennemsnitlige værdi
  • Prøvevolumen:
    20 µl
  • Koncentration:
    10 - 299 mmol/l chlorider
  • Linearitet:
    ±1%
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Electrode detectors and cathode
    Electrode detectors and cathode
    661-0068
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 946,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sæt med 3 sølvanoder
    Sæt med 3 sølvanoder
    661-0069
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 946,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard chloride solution, 200 mg Cl/l (6×100 ml)
    Standard chloride solution, 200 mg Cl/l (6×100 ml)
    661-0072
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 663,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Active salt data collection software and salt analysis package, for model 926
    Active salt data collection software and salt analysis package, for model 926
    661-0182
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.090,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Beaker, plastic, graduated
    Beaker, plastic, graduated
    661-0110
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 205,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sur bufferopløsning
    Sur bufferopløsning
    661-0086
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL - 520,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Polish for silver electrodes
    Polish for silver electrodes
    661-0073
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g - 302,00 kr

Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.