Stativstænger
12 mm, 250 mm
Katalog # 241-0378
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål.
- Robust, meget stabil
- God kemisk resistens
Specifikationer
- Ø:12 mm
- Længde:250 mm
- Seq:01