Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Kloridmåler, model 926

Kloridmåler, model 926

Chloridanalysator, model 926 med RS232-interface
Katalog # 661-0131
Kloridmåler, model 926
Katalog # 661-0131
Kloridmåler, model 926
Kloridmåler, model 926

Chloridanalysator, model 926 med RS232-interface

Price
56.830,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Overalt i fødevareindustrien (mejeriprodukter, frosne varer, saltet kød, drikkevarer . osv.) såvel som i kliniske situationer er der behov for at foretage målinger af saltkoncentrationen (natriumklorid).

  • Ergonomisk design, nem at anvende og vedligeholde
  • Måler hurtigt og nøjagtigt indholdet af klorid og salt
  • Den kolorimetriske tekniks følsomhed gør det muligt at registrere målinger i ppm

Model 926 er ideel til undersøgelse af afsaltningssystemer eller til kvalitetsovervågning af produkter, der fremstilles automatisk.
Model 926S bruges til klorid målinger i biologiske prøver og er kalibreret i mmol/l. Den kan især anvendes til den sidste bekræftelse af cystic fibrosis ved analyse af sved prøver.

Der findes også analysemetoder og applikationer til lægemiddelindustrien, cementproduktion, samt til foto- og veterinærprodukter: Kontakt os for yderligere oplysninger.

 : Leveres komplet med 3× sølvanoder, 3× sølvelektroder, 2×14 ml målebægre, omrører, 25 g elektrodepolermiddel, 100 ml 200 mg/l chloridopløsning og 500 ml bufferopløsning.

 : Leveres komplet med 3× sølvanoder, 3× sølvelektroder, 2×14 ml målebægre, omrører, 25 g elektrodepolermiddel, 100 ml 200 mg/l chloridopløsning og 500 ml bufferopløsning. Softwaren (kompatibel med Windows XP eller nyere) skal bestilles separat.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Chloridanalysator, model 926 med RS232-interface
  • Cat. No.:
    661-0131
  • Strømforsyning:
    Netadapterindgang 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0,6 A
    Netadapterudgang: 12 V, 1,25 A
  • Vægt:
    1,9 kg
  • Model:
    926
  • W×D×H:
    200×250×315 mm
  • Måletid:
    36 sek. for en 200 mg/l chloridprøve
  • Reproducerbarhed:
    Værdierne for fire konsekutive titreringer af en nominel 200 mg/l opløsning vil være inden for 3 mg/l af den gennemsnitlige værdi
  • Prøvevolumen:
    0,5 ml
  • Koncentration:
    10 - 999 mg/l chlorider / 2 - 165 mg/l salt
  • Linearitet:
    Resultater vil være inden for ±3 mg/l i området 50 til 299 mg/l
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Electrode detectors and cathode
    Electrode detectors and cathode
    661-0068
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 946,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sæt med 3 sølvanoder
    Sæt med 3 sølvanoder
    661-0069
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 946,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard chloride solution, 200 mg Cl/l (6×100 ml)
    Standard chloride solution, 200 mg Cl/l (6×100 ml)
    661-0072
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 663,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Active salt data collection software and salt analysis package, for model 926
    Active salt data collection software and salt analysis package, for model 926
    661-0182
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.090,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Beaker, plastic, graduated
    Beaker, plastic, graduated
    661-0110
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 205,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sur bufferopløsning
    Sur bufferopløsning
    661-0086
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL - 520,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Polish for silver electrodes
    Polish for silver electrodes
    661-0073
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g - 302,00 kr