Screw Caps for Bottles
Manipulationssikret låg, GL 32, blå, PP
Katalog # RIXI8-1100-32-BL
Leverandør: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Gevind:GL 32
- Farve:blå
- Beskrivelse:Manipulationssikret låg
- Materiale:PP
- Seq:12