Orders LinkContactUsLinkComponent
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
qPCR SuperMix, 1000 reaktioner, Agilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 1.000 Assays
Katalog # 733-2074
Leverandør:   Quantabio
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Katalog # 733-2074
Leverandør:  Quantabio
CAS nummer:  
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
qPCR SuperMix, 1000 reaktioner, Agilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 1.000 Assays
CAS nummer:  
Price
22.970,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Dette SuperMix er en 2X koncentreret, brugsklar reaktionsblanding til realtids-qPCR, som indeholder alle komponenter, undtagen primere, prober og skabeloner. Systemet overskrider de multiplexe begrænsninger i konventionelle PCR master mixes og muliggør ikke-kompromitteret amplifikation på op til fem målsekvenser i et enkelt rør. Undertrykkelse af amplikoner med lavt antal kopier af referencemål med højt antal kopier i amplifikationen er et almindeligt problem inden for multiplexing PCR. Dette kan fordreje eller maskere den tilsyneladende repræsentation og kvantificering af målsekvenser med et lavt antal kopier. PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix leverer et dynamisk område og følsomhed til multiplex qPCR, som kan sammenlignes med det for singleplex qPCR probeassays, men uden at der er behov for begrænsende eller variable primerkoncentrationer.
Et nøglekomponent i denne supermix er AccuStart™ Taq DNA-polymerase, der indeholder monoklonale antistoffer, som binder til polymerasen og gør det inaktivt før det første PCR-denatureringstrin. Ved varmeaktivering (2 minutter ved 95 °C) denatureres antistofferne irreversibelt, hvorved der frigøres komplet aktivt og umodificeret Taq DNA-polymerase. Dette fremmer specifik og effektiv primerforlængelse i et praktisk reaktionssæt, der anvendes ved stuetemperatur.
Specifikationer
Specifikationer
  • Cycler kompatibilitet:
    Agilent AriaMx, BioRad CFX, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
  • Pakn:
    1.000 Assays
  • Beskrivelse:
    qPCR SuperMix, 1000 reaktioner
  • Multiplexing:
    Yes
  • Cat. No.:
    733-2074
  • Ansøgning:
    qPCR probe