GHS-piktogrammer
GHS mini labels GHS08 - Respiratory Hazard, MINI PIC1807-10X10-GHS08/96, Vinyl, Permanent akryl, Sort/rød/hvid, 10×10 mm, 96 labels/pack
Katalog # 116-0320
Leverandør: Brady
Gå til:
Product Details & Documents
For at opfylde GHS-reglerne (Globalt Harmoniseret System) skal identifikationselementerne være påsat de beholdere, som indeholder kemikalierne - især de nye advarselssymboler, faresætninger og sikkerhedsdatablade. De nye identifikationselementer blev vedtaget den 21. januar 2009 og supplerer REACH-forordningen med hvad angår registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.
- Available in different sizes
- Black and red on white
Specifikationer
- Farve:Sort/rød/hvid
- Beskrivelse:GHS mini labels GHS08 - Respiratory Hazard
- Dimensioner:10×10 mm
- Materiale:Vinyl
- Seq:64
- Model:MINI PIC1807-10X10-GHS08/96
- Pakket:96 labels/pack
- Klæbestof:Permanent akryl