Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petriskåle

Petriskåle

With 2 compartments (25 ml), 94 mm, 15 mm, Steril, 20/sleeve
Katalog # 391-0558
Leverandør:   Greiner Bio-One
Petriskåle
Katalog # 391-0558
Leverandør:  Greiner Bio-One
Petriskåle
Petriskåle

With 2 compartments (25 ml), 94 mm, 15 mm, Steril, 20/sleeve

Price
1.680,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 480 Items
Product Details & Documents

Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.

  • Nem at stable
  • Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
  • Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider

Documents

Specifikationer
  • Ø:
    94 mm
  • Pakket:
    20/sleeve
  • Sterilitet:
    Steril
  • Version:
    With 2 compartments (25 ml)
  • Højde:
    15 mm
  • Seq:
    14