Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatler
Spatler
300 mm
Katalog # BURK5313-0300
Leverandør:   BURKLE
Spatler
Katalog # BURK5313-0300
Leverandør:  BURKLE
Spatler
Spatler
300 mm
Price
320,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle. Universal instrument for collecting, dividing and mixing pastes, creams etc.
Specifikationer
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    02