Stoppers, rubber, red, different sizes
65,0 mm, 87,0 mm, 100,0 mm
Katalog # DENE1010287
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:87,0 mm
- Ø top:100,0 mm
- Højde:65,0 mm
- Seq:40