Stoppers, rubber, red, different sizes
55,0 mm, 64,5 mm, 75,5 mm
Katalog # DENE1010264
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:64,5 mm
- Ø top:75,5 mm
- Højde:55,0 mm
- Seq:37