Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 6,0 mm, 30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Katalog # DENE1011229
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:29,0 mm
- Ø top:35,0 mm
- Hul Ø:6,0 mm
- Ant. huller:1
- Højde:30,0 mm
- Seq:23